Learn More
Corning™ Polypropylene Straight Containers with Polyethylene Caps
Descrizione
- Injection molded polypropylene
- Leakproof polyethylene screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 700/Cs. |
| N. per confezione | 700/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Bianco |