Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11839660 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk
Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica
In confezione singola di carta/plastica
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual all plastic wrap
Sfuse
Tolleranza:
±0.02 mL
±0.04 ml
±0.1 mL
±0.2 ml
±0.5 mL
±1 ml
±2%
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Tolleranza unitSize
11839660 10 ml Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica ±0.2 ml pezzi 200
11849181 1 mL Individual Paper/Plastic Wrap ±0.02 mL pezzi 1000
11819660 1 mL Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica ±0.02 mL pezzi 1000
11889650 1 mL Sfuse ±0.02 mL pezzi 1000
11859181 2 mL Individual Paper/Plastic Wrap ±0.04 ml pezzi 500
11879650 2 mL Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica ±0.04 ml pezzi 500
11869650 2 mL Sfuse ±0.04 ml pezzi 500
11869181 5 mL Individual Paper/Plastic Wrap ±0.1 mL pezzi 200
11829660 5 mL Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica ±0.1 mL pezzi 200
11879181 10 ml Individual Paper/Plastic Wrap ±0.2 ml pezzi 200
11809660 10 ml Sfuse ±0.02 mL pezzi 500
11839181 25 mL Individual Paper/Plastic Wrap ±0.5 mL pezzi 200
11517752 25 mL Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica ±0.5 mL pezzi 200
12559546 25 mL Sfuse ±0.5 mL pezzi 200
11889181 50 ml In confezione singola di carta/plastica ±1 ml pezzi 100
11537752 50 ml Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica ±1 ml pezzi 100
11859660 50 ml Bulk ±1 ml pezzi 100
16348745 100 mL Individual all plastic wrap ±2% pezzi 100
16338745 100 mL Individual Paper/Plastic Wrap ±2% pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 11839660
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette con trasparenza ottica ottimale — Le graduazioni nere ad alto contrasto agevolano la lettura del volume
Le marcature nere ad alto contrasto rendono i volumi più facili da leggere, per una maggiore chiarezza ottica. In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
  • Color coded magnifier stripe runs lengthwise along pipet, making meniscus obvious at arm's length — reducing reading errors
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • 5, 10, 25, and 50mL pipets have ascending and descending graduations
  • Improved tip design on 25 and 50mL pipets increases the effect of surface tension to minimize dripping
  • Color coding on each pipet and on inner bags for multipack pipets make it easy to spot the size needed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
  • Cotton plugged
Order Info
I sacchetti interni sono in LDPE riciclabile; le confezioni esterne sono anch'esse riciclabili. Le pipette imballate singolarmente sono ideali per l'utilizzo in piccole quantità che richiedono sterilità e sono disponibili in un involucro trasparente e duraturo in plastica o un involucro di carta/plastica codificato a colori per una riduzione dell'attrito statico. La confezione in stock per uso di grandi volumi consente di accedere facilmente a più pipette alla volta senza contaminare le pipette inutilizzate.
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione/sfiato
Certificazione/Conformità Apirogeno, USP XXII, test delle endotossine batteriche (BET) USP XXII (85); esente da DNasi/RNasi; esente da BSE/TSE
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Graduazioni negative 3 ml
Quantità 200/Cs., 50/Pk., 4 Packs/Cs.
Tolleranza ±0.2 ml
Tipo di imballaggio Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso