Learn More
Corning™ Anse da inoculazione sterili in polistirene Gosselin™
Codice prodotto. 15241065
Cambia vista
Click to view available options
Volume:
1μL
10μL
Product Type:
Anse per inoculazione
Inoculating Loop
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 9000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume Product Type Tamaño de la unidad
15241065 1μL Anse per inoculazione pezzi 9000
12682275 1μL Anse per inoculazione pezzi 9000
11733124 1μL Anse per inoculazione pezzi 3000
11763124 10μL Anse per inoculazione pezzi 3000
11769515 10μL Inoculating Loop pezzi 9000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15241065 Proveedor Corning™ N.º de proveedor OS1B01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    525.26€ / pezzi 9000
    Risparmia 9.74€
    1% Sconto
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
In polistirene flessibile per il recupero ottimale di un inoculo da una coltura. Anse per inoculazione sterili in polistirene Gosselin™: una soluzione formidabile per il trasferimento di organismi microscopici, inoculi o strisci.
  • Polystyrene (PS) inoculating loops
  • Spherical or needle extremity
  • 1 μl or 10 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume 1μL
Lunghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Colore Bianco
Product Type Anse per inoculazione
Quantità 3000/Pk.
Tipo di imballaggio Sacchetto con chiusura a zip antimanomissione