Descrizione
- Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
- Screw caps are polyethylene
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Include | Attached screw cap |
| Imballaggio | Individually wrapped |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |