Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PVDF
Utilizzabili per filtrare soluzioni di proteine.
103.00€
Specifica
Materiale | PVDF |
---|---|
Materiale (membrana) | PVDF |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per una vasta gamma di applicazioni |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15191499
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm |
103.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15181499
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm |
103.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Elevata produzione di campioni
- Basso assorbimento proteico
- Natura idrofila
- Resistenza chimica di livello medio
Specifica
PVDF | |
Sterile | |
Polipropilene | |
Filtro per siringa |
PVDF | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
33 mm |