Descrizione
- Superior durability with enhanced walls and crush-resistant 'turrets' at the corners
- Easy handling with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking together
- Manufactured and gamma irradiated in an ISO certified facility
- Traceability certificate available upon request
- Graduated 5, 10 mL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certified DNase, RNase and Pyrogen Free |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Reagent Reservoir |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipetting |
| Imballaggio | Individually Wrapped |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Canali | 1 |
| Vedi altri risultati |