Learn More
Fisherbrand™ Sterile Reagent Reservoir
Codice prodotto. 32214752 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
55 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
32214752 10 mL pezzi 100
32214753 5 mL pezzi 50
32214751 50 mL pezzi 100
32214744 55 mL pezzi 100
32214749 100 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 32214752
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Superior durability with enhanced walls and crush-resistant 'turrets' at the corners
  • Easy handling with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking together
  • Manufactured and gamma irradiated in an ISO certified facility
  • Traceability certificate available upon request
  • Graduated 5, 10 mL
Specifica
Certificazione/Conformità Certified DNase, RNase and Pyrogen Free
Colore White
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Reagent Reservoir
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Imballaggio Individually Wrapped
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo V-bottom