Learn More
Socorex™ Serbatoio sterile
Descrizione
- U (rounded) bottom
- Single wrapped
- 48mL
- Extra-wide bench for rigidity and stability
- Lot number facilitates traceability.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 40 ml |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Imballaggio | Individually wrapped per sterilization |
| Quantità | 10/conf. |
| Canali | 12 |