Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags
Codice prodotto. 17903192 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4.5 x 9 in.
12 x 18 in.
15 x 20 in.
Quantità:
100/Pk.
250/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
17903192 15 x 20 in. 100/Pk. pezzi 100
17943182 4.5 x 9 in. 500/Pk. pezzi 500
17953182 12 x 18 in. 250/Pk. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17903192
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An economical and efficient way to collect, contain and carry samples.
  • These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
  • Sterile
  • Highly resistant
  • Wire closure for a superior seal
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Quantità 100/Pk.
Dimensioni (L x P) 15 x 20 in.
Altezza (sistema metrico) 508 mm
Lunghezza (sistema metrico) 381 mm
Spessore (sistema metrico) 100μm