Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags
Codice prodotto. 17943182 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4.5 x 9 in.
12 x 18 in.
15 x 20 in.
Quantità:
100/Pk.
250/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
17943182 4.5 x 9 in. 500/Pk. pezzi 500
17953182 12 x 18 in. 250/Pk. pezzi 250
17903192 15 x 20 in. 100/Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17943182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
An economical and efficient way to collect, contain and carry samples.
  • These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
  • Sterile
  • Highly resistant
  • Wire closure for a superior seal
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Quantità 500/Pk.
Dimensioni (L x P) 4.5 x 9 in.
Altezza (sistema metrico) 229 mm
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Spessore (sistema metrico) 70μm