Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Codice prodotto. 15879152 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
60 mL
60 ml
Tipo di collegamento:
Leur Slip
Luer Lock
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di collegamento Dimensione della confezione
15879152 10 mL Luer Lock pezzi 100
15849152 1 mL Luer Lock pezzi 100
17171936 1 mL Luer Lock pezzi 100
15859152 3 mL Luer Lock pezzi 100
15869152 5 mL Luer Lock pezzi 100
15889152 20 mL Luer Lock pezzi 50
15899152 60 mL Luer Lock pezzi 50
15889142 1 mL Leur Slip pezzi 100
17161936 1 mL Leur Slip pezzi 100
15899142 3 mL Leur Slip pezzi 100
15809152 5 mL Leur Slip pezzi 100
15819152 10 mL Leur Slip pezzi 100
15829152 20 mL Leur Slip pezzi 50
15839152 60 ml Leur Slip pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15879152
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
  • GAMMA sterilization
  • Sterile
  • Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Warranty
5 Years
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 14.85 mm
Product Type Luer-Lock
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Luer Lock