Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.65 mm |
| Include | 3 parts |
| Product Type | Slip Tip |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo di collegamento | Leur Slip |
| Sterilità | Sterile |