Learn More
Fisherbrand™ SterilElite 40 L Tabletop Autoclave
Codice prodotto. 17795888 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17795888 40 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17795888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21981.75€
    15033.50€ / pezzi 1
    Risparmia 6948.25€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Self-contained autoclave designed to hold a large capacity of 1 L flasks and bottles in a compact space.
  • Combine compact design with high performance, reliability and safety
    Intelligent design for your professional choice
  • Microprocessor control system provides nine fully automatic programs, including add water, sterilization and dry
  • Eight pre-installed sterilization cycles
  • Two separate water-level check mechanisms: water tank level and chamber water level
  • Auto dry function
  • Pressure door auto-lock device
  • Chamber protected by pressure switch and steam pressure safety valve
  • Vacuum/Pressure Release button cuts off the power supply, exhausts the chamber of pressure, and releases the chamber vacuum simultaneously
  • Indicator lights:
    • DOOR OPEN - Door has not been closed completely; all functions stop
    • LOW WATER - Water level is too low
    • COMPLETE - Full cycle has run properly and is complete
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 43 qt.
Capacità (sistema metrico) 40 L
Profondità (sistema metrico) camera 570 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 11 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 22 in.
Diametro (sistema metrico) camera 300 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 31.5 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 20 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 486 mm
Lunghezza (sistema metrico) 766 mm
Product Type Steam Sterilizer
Temperatura (sistema imperiale) 250°F to 273°F
Capacità Can hold up to 4 -1L Erlenmeyer flasks or 8 -1L Schott bottles
Temperatura (sistema metrico) 121°C to 134°C
Peso (sistema imperiale) 170 lb.
Peso (sistema metrico) 77 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 14 A
Altezza (sistema imperiale) camera 9.5 in.
Per uso esclusivo in laboratorio