Descrizione
- Ideal for sampling water and other low viscosity liquids; 0.15 cm (0.0625 in.) tip hole diameter
- Made from FDA and EU conforming materials
- Safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Specifica
| Product Type | Liquid Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.4 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 20/Pk. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 19.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |