Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop is ideal for sampling, production work and laboratory use and used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.
209.00€ - 399.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16642804
|
Bel-Art™
F36909-0030 |
30 mL |
228.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16652804
|
Bel-Art™
F36909-0060 |
60 mL |
230.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16662804
|
Bel-Art™
F36909-0125 |
125 mL |
308.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16672804
|
Bel-Art™
F36909-0250 |
250 mL |
346.00€
pezzi 85 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16682804
|
Bel-Art™
F36909-0500 |
500 mL |
399.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16692804
|
Bel-Art™
F36909-1000 |
1000 mL |
235.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16602814
|
Bel-Art™
F36909-2500 |
2500 mL |
209.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
High-impact Polystyrene | |
Sterile |