Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Powder Lance Samplers
A simple puncture, rotate, and withdraw motion allows cross sectional sampling of non-flowing, bulk powders. Available in three lengths.
177.00€ - 256.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16602824
|
Bel-Art™
F36974-0420 |
75 mL | 40 cm |
177.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16612824
|
Bel-Art™
F36974-0600 |
125 mL | 60 cm |
203.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16622824
|
Bel-Art™
F36974-0950 |
200 mL | 95 cm |
256.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Open blade works well with sticky, cohesive powders
- Rounded edges help hold sample in place
- Made from FDA and EU conforming materials
- Safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) lance is heat sealed in individual polyethylene bag
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
HDPE | |
Yes | |
Sterile | |
20/Pk. |