Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Powder Thief
Codice prodotto. 16642834
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Lunghezza (sistema metrico):
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
16642834 20 mL 100 cm pezzi 20
16672824 1 mL 50 cm pezzi 20
16682824 5 mL 50 cm pezzi 20
16692824 10 mL 50 cm pezzi 20
16602834 20 mL 50 cm pezzi 20
16612834 1 mL 100 cm pezzi 20
16622834 5 mL 100 cm pezzi 20
16632834 10 mL 100 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16642834 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378741020
Powder Thief is available in two lengths and four tip volumes and easily samples from targeted locations within bulk powders.
  • Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Quantità 20/Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Product Type Powder Sampler
Lunghezza (sistema imperiale) 39.4 in.
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm