Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Powder Thief
Codice prodotto. 16672824 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Lunghezza (sistema metrico):
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
16672824 1 mL 50 cm pezzi 20
16682824 5 mL 50 cm pezzi 20
16692824 10 mL 50 cm pezzi 20
16602834 20 mL 50 cm pezzi 20
16612834 1 mL 100 cm pezzi 20
16622834 5 mL 100 cm pezzi 20
16632834 10 mL 100 cm pezzi 20
16642834 20 mL 100 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16672824 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378740001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Powder Thief is available in two lengths and four tip volumes and easily samples from targeted locations within bulk powders.
  • Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Quantità 20/Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Product Type Powder Sampler
Lunghezza (sistema imperiale) 19.75 in.
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm