Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes
Codice prodotto. 11359273
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Altezza (sistema metrico):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20.3 mm
21.1 mm
Sfiato:
1
3
No
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 500
pezzi 540
pezzi 700
pezzi 80
pezzi 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Sfiato Dimensione della confezione
11359273 50 mm 14 mm 1 pezzi 700
11329283 35 mm 11 mm 3 pezzi 800
11369273 60 mm 15 mm 1 pezzi 540
10655821 50 mm 20.3 mm 1 pezzi 500
11749242 55 mm 12 mm No pezzi 1620
11339283 139 mm 21.1 mm 3 pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11359273 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 12217
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications.
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Aseptically manufactured
  • 50mm diameter dish (catalog number 124) is over 20mm deep and designed for use with liquid media to aid handling
  • 55mm dish accommodates 47mm membrane filters making it suitable for water testing
  • 140mm dish is produced and tested in accordance with the EN ISO 24998 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 50mm Petri Dish 1 Vent (Shallow)
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Tipo Piastra di Petri
Da utilizzare con (applicazione) Bacteriology
N. per custodia 700
N. per confezione 10
Quantità 700
Sfiato 1
Altezza (sistema metrico) 14 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm