Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers
Codice prodotto. 11399133
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Etichetta:
Nessuno
No Label
Printed
Stampato
Include:
Boric Acid
Container Only
Coverslip
Dimensione della confezione:
pezzi 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Etichetta Include Dimensione della confezione
11399133 Non-sterile Stampato Container Only pezzi 700
11369123 Non-sterile Nessuno Container Only pezzi 700
11738988 Non-sterile Printed Boric Acid pezzi 700
11817113 Sterile No Label Coverslip pezzi 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11399133 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 129B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
  • Available pre-filled with boric acid (0.09g) for the preservation of urine samples
  • Available with removable glass coverslip—ideal for work on the culture of intracellular organisms (e.g., Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Note:
These containers are for in vitro use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bijou Container
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Certificazione/Conformità A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione Bijou
Diametro (sistema metrico) 22.5 mm
Altezza (sistema metrico) 50.2 mm
Include Container Only
Etichetta Stampato
Quantità 700/Cs.