Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per autoclave Sterilin™
I sacchetti per autoclave Sterilin sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
Marca:  Thermo Scientific™ 511-17
176.28 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.90400kg
Codice prodotto. 11339103
  • 216.00€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I sacchetti per autoclave Sterilin Thermo Scientific™ sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
  • HDPE bags are suitable for sterilization at 121°C and polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135°C
  • Convenient “tissue box” cartons dispense bags individually
  • Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
Autoclave bags (HDPE)
200
810 x 610mm
810 mm
610 mm
HDPE
121°C
32 in.
24 in.