Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per autoclave Sterilin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11389103
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
601 x 406 mm
610 x 406mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610mm
810 x 610 mm
Materiale:
HDPE
HDPE (polietilene ad alta densità)
PP (polipropilene)
N. per custodia:
200
500
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale N. per custodia unitSize
11389103 610 x 406 mm PP (polipropilene) 200 pezzi 200
11399093 660 x 305mm HDPE 200 pezzi 200
11309103 610 x 406 mm HDPE (polietilene ad alta densità) 200 pezzi 200
11359103 660 x 305mm HDPE 500 pezzi 500
11844145 610 x 406mm HDPE 500 pezzi 500
11339103 810 x 610mm HDPE 200 pezzi 200
11379103 660 x 305 mm PP (polipropilene) 200 pezzi 200
11349103 660 x 305 mm PP (polipropilene) 500 pezzi 500
11369103 601 x 406 mm PP (polipropilene) 500 pezzi 500
11329103 810 x 610 mm PP (polipropilene) 200 pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11389103 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 509LHT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.48€
    152.99€ / pezzi 200
    Risparmia 102.49€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sacchetti per autoclave Sterilin sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
I sacchetti per autoclave Sterilin Thermo Scientific™ sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
  • HDPE bags are suitable for sterilization at 121°C and polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135°C
  • Convenient “tissue box” cartons dispense bags individually
  • Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sacchetti per autoclave (PP)
Materiale PP (polipropilene)
N. per custodia 200
Temperature Range (Metric) 135 °C
Dimensioni (L x P) 610 x 406 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 24in.
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 610 mm
Larghezza (sistema metrico) 406 mm