Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per autoclave Sterilin™
I sacchetti per autoclave Sterilin sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
Marca:  Thermo Scientific™ 509L
76.32 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.77200kg
Codice prodotto. 11309103
  • 112.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I sacchetti per autoclave Sterilin Thermo Scientific™ sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
  • I sacchetti in HDPE sono adatti per la sterilizzazione a 121 °C e i sacchetti in polipropilene per l'inattivazione di rifiuti biologici particolarmente resistenti a 135 °C
  • Le pratiche “scatole portasalviette” consentono di erogare i sacchetti individualmente
  • Supporti in filo metallico rivestiti o supporti in cartone disponibili per l'uso con sacchetti per autoclave
Avvisi per l'ordinazione:
Non disponibili in tutte le aree geografiche
Specifica
Specifica
Sacchetti per autoclave (HDPE)
200
610 x 406 mm
610 mm
406 mm
HDPE (polietilene ad alta densità)
121 °C
24 in.
16 pollici