Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Codice prodotto. 11399183
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Protezione da banco
Assorbanza:
400 ml/m2
800 ml/m2
Quantità:
100 fogli
50 fogli
Rotolo 1 x 50 m
Dimensione della confezione:
50 fogli
Pezzo
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Assorbanza Quantità Dimensione della confezione
11399183 BenchGuard Extra 800 ml/m2 50 fogli 50 fogli
11359183 Protezione da banco 400 ml/m2 Rotolo 1 x 50 m Pezzo
11952568 BenchGuard 400 ml/m2 100 fogli pezzi 100
11389183 BenchGuard Extra 800 ml/m2 Rotolo 1 x 50 m Pezzo
11709232 BenchGuard Extra 800 ml/m2 50 fogli Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11399183 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore BG60E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    148.01€ / 50 fogli
    Risparmia 9.99€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Absorbent liner also provides a cushion for glassware when accidentally dropped on benchtop.
  • Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
  • Plastic coated on one side to prevent soak through
  • Available in roll or sheet form
  • Rolls supplied in easy to use dispenser packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bench Guard
Assorbanza 800 ml/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 1.607612 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 0,6 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.6076 ft.
Larghezza (sistema metrico) 0,49 m
Descrizione BenchGuard Extra
Quantità 50 fogli