Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Flat Bottom Screw Cap Culture Tubes, Without Caps
Codice prodotto. 10434733 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
17 ml
29.5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
145 mm
Diametro (sistema metrico):
16 mm
20 mm
Dimensioni filo:
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensioni filo Dimensione della confezione
10434733 29.5 mL 145 mm 20 mm 18-415 pezzi 500
10383613 17 ml 125 mm 16 mm 15-415 pezzi 1000
11982348 29.5 mL 145 mm 20 mm 18-415 pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10434733 Fornitore Corning™ N. del fornitore 9944819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    386.17€ / pezzi 500
    Risparmia 27.83€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette per colture a fondo piatto in vetro borosilicato Corning™ PYREX™ PYREX™ sono progettate per colture di tessuti e attività batteriologiche generiche.
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo di design Threaded
Capacità (sistema metrico) 29.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con Ideal for use with samples sensitive to leaching from Plastic tubes
Tipo di etichetta None
Imballaggio Bulk
Dimensioni filo 18-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Culture Tube