Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Codice prodotto. 11729352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Lunghezza (sistema metrico):
191 mm
334 mm
383 mm
Materiale chiusura:
Metal
Metallo
Polyethylene
Colore:
Blue
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Materiale chiusura Colore Dimensione della confezione
11729352 30 mL 191 mm Polyethylene Trasparente pezzi 50
11738938 30 mL 191 mm Polyethylene Blue pezzi 50
11788848 100 mL 383 mm Metallo Trasparente pezzi 100
11798848 100 mL 383 mm Metal Blue pezzi 100
11748938 250 mL 334 mm Metallo Clear pezzi 50
11758938 250 mL 334 mm Metal Blue pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11729352 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 19117
In stock
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
  • Individually wrapped and sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Available in either clear or blue polystyrene
  • Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
  • Choice of handle length to accommodate the majority of sampling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dippa Screw Cap
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Trasparente
Lunghezza (sistema metrico) 191 mm