Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Codice prodotto. 11936988
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Quantità:
1/Pk., 600/Cs.
1/Pk., 720/Cs.
1/Pk., 800/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 600
pezzi 720
pezzi 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità unitSize
11936988 1 mL 1/Pk., 800/Cs. pezzi 800
11946988 2 mL 1/Pk., 720/Cs. pezzi 180
11956988 5 mL 1/Pk., 720/Cs. pezzi 720
11966988 10 mL 1/Pk., 600/Cs. pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11936988 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70771N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00€
    671.00€ / pezzi 800
    Risparmia 91.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes.
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging.
Not available in all geographic regions.
  • Calibrated for delivery with the last drop expelled by blowing
  • Easy-to-read graduations
  • Sterilized by gamma irradiation
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Glass Plugged Pipettes; 1mL; Individually paper peel packaging
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni negative -2.0 mL
Quantità 1/Pk., 800/Cs.
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm