Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Descrizione
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging.
Not available in all geographic regions.
- Calibrated for delivery with the last drop expelled by blowing
- Easy-to-read graduations
- Sterilized by gamma irradiation
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Descrizione | Glass Plugged Pipettes; 2mL; Individually paper peel packaging |
| Materiale | Glass |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni negative | -2.0 mL |
| Quantità | 1/Pk., 720/Cs. |
| Colore | Green |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 290 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?