Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Codice prodotto. 11966988
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Quantità:
1/Pk., 600/Cs.
1/Pk., 720/Cs.
1/Pk., 800/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 600
pezzi 720
pezzi 800
Codice prodotto. 11966988
Marca: Thermo Scientific™ 707710N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes.
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging.
Not available in all geographic regions.
  • Calibrated for delivery with the last drop expelled by blowing
  • Easy-to-read graduations
  • Sterilized by gamma irradiation
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Glass Plugged Pipettes; 10mL; Individually paper peel packaging
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni negative -2.0 mL
Quantità 1/Pk., 600/Cs.
Colore Orange
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm