Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenizer Bags, Steriblend
Codice prodotto. 11758978
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11758978 400 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11758978 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore S400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    97.80€ / pezzi 500
    Risparmia 4.20€
    4% Sconto
In stock
Made of food-grade heavy-gauge polyethylene, Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenizer Bags are ideal for homogenizing food samples before microbiological analysis.
  • Suitable for use in all leading homogenizer machines
  • Double-sealed for strength and reliability, ensuring safe processing of samples
  • Manufactured from food-grade heavy-guage polyethylene for durability
  • Sterilize by gamma irradiation
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Steriblend bag
Materiale Polyethylene
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Dimensioni (L x P) 300 x 180mm
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm