Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
Codice prodotto. 11309123
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metal
Metallo
Polietilene
Polipropilene
Quantità:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale chiusura Quantità Dimensione della confezione
11309123 7 mL Polietilene 700/Cs. pezzi 700
11319123 30 mL Polipropilene 400/Cs. pezzi 400
11329123 60 mL Metallo 300/Cs. pezzi 300
11339123 100 mL Metallo 200/Cs. pezzi 200
11349123 150 mL Metal 120/Cs. pezzi 120
11359123 250 mL Metallo 50/Cs. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11309123 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 129PYR
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Labeled with lot numbers for full traceability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Certificazione/Conformità A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione Contenitore apirogeno
Diametro (sistema metrico) 22.5 mm
Altezza (sistema metrico) 50.2 mm
Etichetta Stampato
Quantità 700/Cs.