Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11319123
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metal
Metallo
Polietilene
Polipropilene
N. per custodia:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale chiusura N. per custodia Dimensione della confezione
11319123 30 mL Polipropilene 400/Cs. pezzi 400
11309123 7 mL Polietilene 700/Cs. pezzi 700
11329123 60 mL Metallo 300/Cs. pezzi 300
11339123 100 mL Metallo 200/Cs. pezzi 200
11349123 150 mL Metal 120/Cs. pezzi 120
11359123 250 mL Metallo 50/Cs. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11319123 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 128PYR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.56€
    353.00€ / pezzi 400
    Risparmia 377.56€
    51% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Labeled with lot numbers for full traceability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Certificazione/Conformità A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Contenitore apirogeno
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Etichetta Stampato
N. per custodia 400/Cs.