Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
Descrizione
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Sterilized by gamma irradiation
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- Labeled with lot numbers for full traceability
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Certificazione/Conformità | A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. |
| Materiale chiusura | Metallo |
| Descrizione | Contenitore apirogeno |
| Diametro (sistema metrico) | 65.5 mm |
| Vedi altri risultati |