Learn More
Thermo Scientific™ Pompette per pipette Sterilin™
Codice prodotto. 12872893
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Pompette per pipette; n. 10 tettarella (cartone di 100)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
12872893 Pompette per pipette; n. 10 tettarella (cartone di 100) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12872893 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TET0102
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Transfer liquids safely using glass pipettes and these natural rubber pipette bulbs.
Transfer liquids safely using glass pipettes and these natural rubber Sterilin™ Pipette Bulbs.
  • Ideal for use with glass Pasteur pipettes
  • Manufactured from natural rubber
  • Volume drawn up: 0.22 cm3
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pompette per pipette; n. 10 tettarella (cartone di 100)
Da utilizzare con Glass Pasteur Pipette
Materiale Gomma naturale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for use with glass Pasteur pipettes