Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11758908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
500/conf., 3000/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
3 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize Volume (sistema metrico)
11758908 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 3000 -
12153390 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 3000 1 ml
11329203 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 500 1 ml
11339203 10/Pk., 500/Cs. pezzi 500 1 ml
11349203 1/Pk., 500/Cs. pezzi 500 1 ml
12027502 500/conf., 3000/scatola pezzi 3000 3 ml
12909487 500/conf., 3000/scatola pezzi 500 3 ml
11369203 10/Pk., 500/Cs. pezzi 500 3 ml
11379203 1/Pk., 500/Cs. pezzi 500 3 ml
12999477 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 500 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11758908 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 202C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
  • Manufactured from nontoxic low density polyethylene
  • Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
  • Excellent transparency and uniform thickness
  • Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
  • Can be heat sealed for sample storage and transportation
  • Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
  • 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
  • Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
  • 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
  • of samples
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Quantità 500/Pk., 3000/Cs.
Tipo Stelo sottile