Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Codice prodotto. 11329203
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
3 ml
Quantità:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
500/conf., 3000/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11329203 1 ml 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 500
12153390 1 ml 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 3000
11339203 1 ml 10/Pk., 500/Cs. pezzi 500
11349203 1 ml 1/Pk., 500/Cs. pezzi 500
12027502 3 ml 500/conf., 3000/scatola pezzi 3000
12909487 3 ml 500/conf., 3000/scatola pezzi 500
11369203 3 ml 10/Pk., 500/Cs. pezzi 500
11379203 3 ml 1/Pk., 500/Cs. pezzi 500
12999477 - 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 500
11758908 - 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11329203 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 201C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.20€
    42.17€ / pezzi 500
    Risparmia 34.03€
    44% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
  • Manufactured from nontoxic low density polyethylene
  • Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
  • Excellent transparency and uniform thickness
  • Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
  • Can be heat sealed for sample storage and transportation
  • Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
  • 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
  • Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
  • 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
  • of samples
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Graduato Sì
Quantità 500/Pk., 3000/Cs.
Volume (sistema metrico) 1 ml
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.