Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Codice prodotto. 12909487
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
3 ml
Quantità:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
500/conf., 3000/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
12909487 3 ml 500/conf., 3000/scatola pezzi 500
12153390 1 ml 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 3000
11329203 1 ml 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 500
11339203 1 ml 10/Pk., 500/Cs. pezzi 500
11349203 1 ml 1/Pk., 500/Cs. pezzi 500
12027502 3 ml 500/conf., 3000/scatola pezzi 3000
11369203 3 ml 10/Pk., 500/Cs. pezzi 500
11379203 3 ml 1/Pk., 500/Cs. pezzi 500
12999477 - 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 500
11758908 - 500/Pk., 3000/Cs. pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12909487 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 200C
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
  • In polietilene a bassa densità atossico
  • Il bulbo di riempimento integrato evita le possibili contaminazioni derivanti da bulbi in gomma separati
  • Eccellente trasparenza e spessore uniforme
  • Le accurate graduazioni delle versioni da 1 e 3 ml garantiscono risultati coerenti
  • Termosigillabile per la conservazione e il trasporto dei campioni
  • I bulbi termosigillati sono indicati per la conservazione in fase gassosa dell'azoto liquido
  • 3Graduazioni in millilitri: indicate per banche del sangue e impieghi generici di laboratorio
  • Stelo sottile: indicate per l'impiego come fiale per congelamento, sedimentazione e trasporto
  • Graduazione a 1 ml: indicata per impieghi generici di laboratorio, conservazione e trasporto
  • di campioni
Informazioni per l'ordine
  • Non disponibili in tutte le aree geografiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 3 ml, graduato
Materiale LDPE (polietilene a bassa densità)
Sterilità Non sterili
Graduato Sì
Quantità 500/conf., 3000/scatola
Volume (sistema metrico) 3 ml