Learn More
Sterilin™ Polypropylene Cell Culture Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Product Type | Culture Tube |
| Tipo di chiusura | Dual-position Cap |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Monouso | Sì |
| Graduato | Sì |
| Quantità confezione | 500/Cs. |
| Quantità | 500/Cs. |
| Vedi altri risultati |