Learn More
Provette per coltura cellulare in polipropilene Sterilin™
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Tipo di chiusura | Due posizioni |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Monouso | Sì |
| Graduato | Sì |
| Quantità | 500 cassa |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 4 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Vedi altri risultati |