Learn More
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Dual-position Cap |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Monouso | Single-use |
| Graduato | Yes |
| Quantità | 500/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 12 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Vedi altri risultati |