Learn More
- Home
- Products
- Clinical Specimen Collection
- General Clinical Specimen Containers
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Codice prodotto. 11329133
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metallo
Polietilene
Etichetta:
Nessuno
Semplice
Stampato
Quantità:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 50
18 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Materiale chiusura | Etichetta | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11329133 | 250 mL | Metallo | Nessuno | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 11379123 | 60 mL | Metallo | Nessuno | 300/Cs. | pezzi 300 |
| 11319143 | 60 mL | Metallo | Stampato | 300/Cs. | pezzi 300 |
| 11339153 | 60 mL | Metallo | Semplice | 300/Cs. | pezzi 300 |
| 11389123 | 60 mL | Polietilene | Nessuno | 300/Cs. | pezzi 300 |
| 11788898 | 60 mL | Polietilene | Stampato | 300/Cs. | pezzi 300 |
| 11708908 | 60 mL | Polietilene | Semplice | 300/Cs. | pezzi 300 |
| 11399123 | 100 mL | Metallo | Nessuno | 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11349143 | 100 mL | Metallo | Stampato | 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11369143 | 100 mL | Metallo | Semplice | 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11309133 | 100 mL | Polietilene | Nessuno | 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11359143 | 100 mL | Polietilene | Stampato | 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11379143 | 100 mL | Polietilene | Semplice | 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11319133 | 150 mL | Metallo | Nessuno | 120/Cs. | pezzi 120 |
| 11389143 | 150 mL | Metallo | Stampato | 120/Cs. | pezzi 120 |
| 11399143 | 150 mL | Metallo | Semplice | 120/Cs. | pezzi 120 |
| 11349153 | 250 mL | Metallo | Stampato | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 12047492 | 250 mL | Metallo | Semplice | 50/Cs. | pezzi 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11329133
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
190A
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
- Aseptically manufactured
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polistirene |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Certificazione/Conformità | A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. |
| Materiale chiusura | Metallo |
| Diametro (sistema metrico) | 65.5 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 119.5 mm |
| Etichetta | Nessuno |
| Quantità | 50/Cs. |