Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metallo
Polietilene
Etichetta:
Nessuno
Semplice
Stampato
N. per custodia:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 50
Descrizione
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
- Aseptically manufactured
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Certificazione/Conformità | A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Diametro (sistema metrico) | 35 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 61 mm |
| Vedi altri risultati |