Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Codice prodotto. 12047492
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metallo
Polietilene
Etichetta:
Nessuno
Semplice
Stampato
Quantità:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale chiusura Etichetta Quantità Dimensione della confezione
12047492 250 mL Metallo Semplice 50/Cs. pezzi 50
11379123 60 mL Metallo Nessuno 300/Cs. pezzi 300
11319143 60 mL Metallo Stampato 300/Cs. pezzi 300
11339153 60 mL Metallo Semplice 300/Cs. pezzi 300
11389123 60 mL Polietilene Nessuno 300/Cs. pezzi 300
11788898 60 mL Polietilene Stampato 300/Cs. pezzi 300
11708908 60 mL Polietilene Semplice 300/Cs. pezzi 300
11399123 100 mL Metallo Nessuno 200/Cs. pezzi 200
11349143 100 mL Metallo Stampato 200/Cs. pezzi 200
11369143 100 mL Metallo Semplice 200/Cs. pezzi 200
11309133 100 mL Polietilene Nessuno 200/Cs. pezzi 200
11359143 100 mL Polietilene Stampato 200/Cs. pezzi 200
11379143 100 mL Polietilene Semplice 200/Cs. pezzi 200
11319133 150 mL Metallo Nessuno 120/Cs. pezzi 120
11389143 150 mL Metallo Stampato 120/Cs. pezzi 120
11399143 150 mL Metallo Semplice 120/Cs. pezzi 120
11329133 250 mL Metallo Nessuno 50/Cs. pezzi 50
11349153 250 mL Metallo Stampato 50/Cs. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12047492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 190C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Certificazione/Conformità A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
Materiale chiusura Metallo
Diametro (sistema metrico) 65.5 mm
Altezza (sistema metrico) 119.5 mm
Etichetta Semplice
Quantità 50/Cs.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.