Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless Borosilicate Glass Rimless Tubes
Codice prodotto. 11309253
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
19 mL
36 mL
Diametro (sistema metrico):
16 mm
20 mm
Altezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
N. per custodia:
500
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) N. per custodia unitSize
11309253 19 mL 16 mm 125 mm 1000 pezzi 1000
11349253 36 mL 20 mm 150 mm 500 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11309253 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9944516X
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Trust these round-base borosilicate glass tubes in high temperature, aggressive chemical applications. Ideal for use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
Trust these round-base borosilicate glass tubes in high temperature, aggressive chemical applications. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless Borosilicate Glass Tubes are ideal for use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to temperature and chemical attack
  • Tube profile rimless
  • Supplied without caps
  • Autoclavable at 121°C
Ordering Information
  • Available in UK only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Rimless Tube
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 19 mL
Materiale Borosilicate Glass
N. per custodia 1000
N. per confezione 250
Sterilità Non-sterile
Quantità confezione 1000 Case (250 Pack)
Capacità (sistema imperiale) 0.6424 fl oz.
Altezza (sistema metrico) 125 mm