Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata
Codice prodotto. 11962298
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11962298 7.5 ml 100 mm pezzi 250
11992298 15 ml 125 mm pezzi 250
10406843 15 ml 125 mm pezzi 1000
13013083 15 ml 125 mm pezzi 250
10633004 7.5 ml 100 mm pezzi 1000
13093073 7.5 ml 100 mm pezzi 250
10170163 11.5 ml 100 mm pezzi 1000
13003083 11.5 ml 100 mm pezzi 250
10631854 24 ml 125 mm pezzi 500
11329263 24 ml 125 mm pezzi 500
10776503 30 mL 150 mm pezzi 500
11349263 30 mL 150 mm pezzi 250
10745763 19 ml 150 mm pezzi 1000
11912308 19 ml 150 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11962298 Fornitore Corning™ N. del fornitore 9944913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    214.75€ / pezzi 250
    Risparmia 15.25€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica. Le provette per coltura filettate dal fondo arrotondato Corning™ Pyrex™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
A round bottom tube without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Filettato
Capacità (sistema metrico) 7.5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso Sì
Da utilizzare con Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Sfusi
Dimensioni filo 13-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura Senza
Product Type Culture Tube