Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillation Vial
Codice prodotto. 11798858
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
20 ml
Tipo di chiusura:
Tappo a vite
Tappo a vite (quarto di giro)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11798858 20 ml Tappo a vite (quarto di giro) pezzi 1000
11748858 6 ml Tappo a vite pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11798858 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore S31
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    362.01€ / pezzi 1000
    Risparmia 29.99€
    7% Sconto
In stock
Get accurate results in liquid scintillation counting and beta/gamma counting with Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillation Vials.
Get accurate results in liquid scintillation counting and beta/gamma counting with Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillation Vials. Ideal for use in liquid scintillation counting, beta/gamma counting and for sample storage.
  • Precision manufactured for strength and chemical resistance
  • Quarter turn screw cap ensures excellent sample containment
  • 6mL vial with flush fitting cap is ideal as insert for scintillation vials
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flaconcino per scintillazione e tappo
Diametro (sistema metrico) esterno 26.5 mm
Materiale Polipropilene (flacone)
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 20 ml
N. per custodia 1000
N. per confezione 1000
Product Line Sterilin
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Tappo a vite (quarto di giro)
Quantità 1000 Pk., 1000 Cs.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Product Type Scintillation Vial Insert