Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Stoppers
Codice prodotto. 12862913
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diametro (sistema metrico) base:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
N. per confezione:
1
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Diametro (sistema metrico) base Diametro (sistema metrico) parte superiore N. per confezione unitSize
12862913 19 mm 19 mm 22.5 mm 10 pezzi 10
12822913 10 mm 10 mm 12.5 mm 10 pezzi 10
12832913 11 mm 11 mm 14 mm 10 pezzi 10
12842913 13 mm 13 mm 16 mm 10 pezzi 10
12852913 15 mm 15 mm 18 mm 10 pezzi 10
12872913 21 mm 21 mm 24.5 mm 1 Pezzo
12882913 23 mm 23 mm 26.5 mm 1 Pezzo
12892913 27 mm 27 mm 31 mm 1 Pezzo
12802923 37 mm 37 mm 42.5 mm 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12862913 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSRBGE019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.10€
    60.00€ / pezzi 10
    Risparmia 24.10€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guarantee a tight, reliable seal for your glass and plastic flasks. Suitable for use in various applications.
Guarantee a tight, reliable seal for your glass and plastic flasks. Suitable for use in various applications. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Stoppers are suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C.
  • Suitable for sealing glass and plastic flasks
  • Suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C
  • Autoclavable
Compliance
  • Material from which the product is made is compliant with FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Ordering Information
  • Additional sizes available. Please contact Customer Service for more details. Not available in all geographic regions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) base 19 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 22.5 mm
Materiale Silicone
Lunghezza (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione 10
Temperature Range (Metric) -50°C to +200°C
Autoclavabile Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Dimensione chiusura 19 mm