Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. 12729975
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
N. per custodia:
500
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Tipo di etichetta:
No Label
Printed Label
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale N. per custodia unitSize Tipo di etichetta
12729975 10 ml Polypropylene 500 pezzi 500 -
13192241 5 mL Polystyrene 1000 pezzi 1000 Printed Label
11738868 5 mL Polystyrene 1000 pezzi 1000 No Label
11798978 10 ml Polystyrene 500 pezzi 500 Printed Label
12417712 10 ml Polystyrene 500 pezzi 500 No Label
11309183 5 mL Polypropylene 1000 pezzi 1000 Printed Label
11319183 5 mL Polypropylene 1000 pezzi 1000 No Label
12719975 10 ml Polypropylene 500 pezzi 500 Printed Label
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12729975 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore Z10PENL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Hold samples ranging from 5 to 10mL in these tubes with screw caps. Available in chemically resistant polypropylene or virgin polystyrene with a polyethylene screw cap.
Hold samples ranging from 5 to 10mL in Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap. Available in chemically resistant polypropylene or virgin polystyrene with a polyethylene screw cap. Supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
Features:
  • Available labeled for sample identification
  • Supplied nonsterile
Manufactured from either:
  • Virgin polystyrene with flat base
  • Chemically resistant polypropylene with a skirted base
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Skirted Base Tube
Descrizione No Label
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Polypropylene
N. per custodia 500
Linea di prodotti Sterilin
Sterilità Tipo non sterile
Quantità confezione 500 Case
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema imperiale) 0.3381 fl oz.
Tipo di chiusura Tappo a vite in polietilene