Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap
Descrizione
Hold samples ranging from 5 to 10mL in Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap. Available in chemically resistant polypropylene or virgin polystyrene with a polyethylene screw cap. Supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
Features:
- Available labeled for sample identification
- Supplied nonsterile
Manufactured from either:
- Virgin polystyrene with flat base
- Chemically resistant polypropylene with a skirted base
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.
Specifica
Specifica
| Product Type | Sample Tube |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Tipo di etichetta | Printed Label |
| N. per custodia | 1000 |
| Linea di prodotti | Sterilin |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità confezione | 1000 Case |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.169 fl oz. |
| Vedi altri risultati |