Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Environmental Sampling Bottles and Accessories
- Environmental Sampling Bottles
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Water Sampling Bottles
Thermo Scientific™ Sterilin™ Water Sampling Bottles
Codice prodotto. 11319243
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
500 mL
1000 mL
Forma:
Pozzetti quadrati
Rectangular
Rettangolare
Rotondo
Descrizione:
Dosaggio 20 mg/l
Dosed 120mg/L
Dosed 20mg/L
Senza dose
Materiale:
PET
Polistirene
Dimensione della confezione:
pezzi 110
pezzi 126
pezzi 144
pezzi 174
pezzi 70
pezzi 84
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Forma | Descrizione | Materiale | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11319243 | 500 mL | Rotondo | Senza dose | Polistirene | pezzi 70 |
| 13503150 | 350 mL | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243687 | 350 mL | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 174 |
| 30243690 | 350 mL | Rettangolare | Senza dose | PET | pezzi 174 |
| 30243683 | 350 mL | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 174 |
| 12632035 | 350 mL | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 144 |
| 13128770 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 110 |
| 30243693 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 126 |
| 15285652 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243682 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 126 |
| 30243688 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Senza dose | PET | pezzi 126 |
| 12642035 | 500 mL | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243689 | 500 mL | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 174 |
| 13523140 | 500 mL | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243684 | 500 mL | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 174 |
| 30243685 | 500 mL | Rettangolare | Senza dose | PET | pezzi 174 |
| 11309243 | 500 mL | Rotondo | Dosaggio 20 mg/l | Polistirene | pezzi 70 |
| 30243686 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 84 |
| 13148770 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 70 |
| 30243692 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 84 |
| 30243691 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Senza dose | PET | pezzi 84 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11319243
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
500WSCNT
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
436.00€
275.00€ / pezzi 70
Risparmia 161.00€
36% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Conveniently sample both chlorinated or nonchlorinated water for microbial analysis with Thermo Scientific™ Sterilin™ Water Sampling Bottles.
Not available in all geographic regions.
- Available manufactured using:
- Flexible polystyrene
- Robust non-toxic PETG
- NEW, lightweight PRT for improved handling
- Empty or pre-dosed with sodium thiosulphate
- Polystyrene and PETG bottles feature color-coded labels to aid differentiation:
- Blue: dosed
- Green: undosed
- Tamper evident for sample integrity
- Lot number for complete traceability
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma
- Dose level 20mg/h: Suitable for neutralizing water samples with a low concentration of chlorine
- Dose level 120mg/h: Suitable for neutralizing water samples with a high concentration of chlorine
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.13 gal., 500mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | naturale |
| Descrizione | Senza dose |
| Materiale | Polistirene |
| N. per custodia | 70 |
| Sterilità | Irradiati con raggi gamma |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.13 gal. |
| Forma | Rotondo |